GF73069229
Palladium
foil, 25mm disks, thickness 0.02mm, as rolled, 99.95%
Sinónimos:
Palladium, PD000255
About This Item
Análisis
99.95%
formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 730-692-29
resistividad
9.96 μΩ-cm, 20°C
tamaño × grosor
25 mm × 0.02 mm
bp
2970 °C (lit.)
mp
1554 °C (lit.)
densidad
12.02 g/cm3 (lit.)
cadena SMILES
[Pd]
InChI
1S/Pd
Clave InChI
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable