GF62687795
Palladium
wire reel, 1m, diameter 0.125mm, hard, 99.95%
Sinónimos:
Palladium, PD005120
About This Item
Análisis
99.95%
formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 626-877-95
resistividad
9.96 μΩ-cm, 20°C
L × diám.
1 m × 0.125 mm
bp
2970 °C (lit.)
mp
1554 °C (lit.)
densidad
12.02 g/cm3 (lit.)
cadena SMILES
[Pd]
InChI
1S/Pd
Clave InChI
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable