Documentos clave
GF55922632
Phosphor bronze alloy, Cu94Sn6
sheet, 150 x 150mm, 3.2mm thickness, hard
Sinónimos:
CU053150
Seleccione un Tamaño
1 EA
489,00 €
489,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
489,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
489,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 559-226-32
tamaño × grosor
150x150 mm × 3.2 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)