GF32571806
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.1 mm, L 2 m, coil width 914 mm
Sinónimos:
ES301402
formulario
film
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 325-718-06
Longitud
2 m
bobina anchura
914 mm
grosor
0.1 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable