Key Documents
GF21970818
Quartz - fused
rod, 0.5 mm diameter, length 50 mm
Sinónimos:
SI617905
About This Item
Código UNSPSC:
11101503
NACRES:
NA.23
formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 219-708-18
Longitud
50 mm
diámetro
0.5 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable