GF18358386
Aluminum
rod, 3.0 mm diameter, length 100 mm, purity 99.95%
Sinónimos:
AL007902
About This Item
Productos recomendados
Análisis
99.95%
formulario
rod
temp. de autoignición
1400 °F
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 183-583-86
resistividad
2.6548 μΩ-cm
Longitud
100 mm
diámetro
3.0 mm
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
densidad
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Al]
InChI
1S/Al
Clave InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable