GF15755508
Antimony
lump, 20 mm max. lump size, weight 100 g, high purity 99.999%
Sinónimos:
SB006100
About This Item
Productos recomendados
Análisis
99.999%
formulario
lumps
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 157-555-08
resistencia
41.7 μΩ-cm
peso
100 g
tamaño máx. del bulto
20 mm
bp
1635 °C (lit.)
mp
630 °C (lit.)
densidad
6.69 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Sb]
InChI
1S/Sb
Clave InChI
WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable