DWKBPB0050P
Azlon Tapered Beakers with Printed Graduations
polypropylene, capacity 50 mL
Sinónimos:
BPB0050P
About This Item
Productos recomendados
Materiales
polypropylene
envase
pkg of 10 ea
fabricante / nombre comercial
Azlon
condiciones de almacenamiento
room temperature
assay range
accuracy: 10 mL
capacidad
50 mL
Categorías relacionadas
Aplicación
Excellent solution for measuring and dispensing laboratory solutions and reagents
Características y beneficios
Autoclavable at 121°C and complies with ISO 7056