D136204
3,4-Dimethoxyphenethylamine
97%
Sinónimos:
Homoveratrylamine, 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethylamine
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
formulario
liquid
control farmacológico
USDEA Schedule I
índice de refracción
n20/D 1.546 (lit.)
bp
188 °C/15 mmHg (lit.)
densidad
1.074 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1ccc(CCN)cc1OC
InChI
1S/C10H15NO2/c1-12-9-4-3-8(5-6-11)7-10(9)13-2/h3-4,7H,5-6,11H2,1-2H3
Clave InChI
ANOUKFYBOAKOIR-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
257.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
125 °C