CLS70705
Pyrex® serialized/certified measuring pipette with colored markings, class A
volume 5.0 mL, accuracy: 0.02 mL
Sinónimos:
Corning® 7070
About This Item
Productos recomendados
Materiales
glass
Características
class A
graduation
subdivision 0.1 mL
envase
pack of 2 ea
case of 6 ea
fabricante / nombre comercial
Corning 7070-5
intervalo de medición del volumen
5.0 mL, accuracy: 0.02 mL
D.E. × L
8 mm × 350 mm
capacidad
5.0 mL
Descripción general
Calibrated "to deliver".
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.