C68008
1-(4-Chlorophenyl)piperazine dihydrochloride
95%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
95%
formulario
powder
mp
275-278 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
Cl[H].Cl[H].Clc1ccc(cc1)N2CCNCC2
InChI
1S/C10H13ClN2.2ClH/c11-9-1-3-10(4-2-9)13-7-5-12-6-8-13;;/h1-4,12H,5-8H2;2*1H
Clave InChI
ORKOLISAYPZGHP-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable