B22704
N-Benzylglycine ethyl ester
97%
Sinónimos:
Ethyl (benzylamino)acetate
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
color
colorless to yellow
índice de refracción
n20/D 1.506 (lit.)
bp
140-142 °C/10 mmHg (lit.)
densidad
1.031 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCOC(=O)CNCc1ccccc1
InChI
1S/C11H15NO2/c1-2-14-11(13)9-12-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,12H,2,8-9H2,1H3
Clave InChI
ULOLIZHBYWAICY-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves