Merck
B0626
Sigma-Aldrich
5-Benzyloxyindole-3-acetic acid
crystalline
Sinónimos:
NSC 68361
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H15NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
281.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
formulario
crystalline
color
off-white to tan
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC(=O)Cc1c[nH]c2ccc(OCc3ccccc3)cc12
InChI
1S/C17H15NO3/c19-17(20)8-13-10-18-16-7-6-14(9-15(13)16)21-11-12-4-2-1-3-5-12/h1-7,9-10,18H,8,11H2,(H,19,20)
Clave InChI
GKIOPUYLJUOZHJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant for preparation of:
  • Inhibitors of Gli1-mediated transcription as potential anticancer agents
  • Synthetic analogs of spider toxins
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
M Sugawara et al.
Biochimica et biophysica acta, 1192(2), 241-246 (1994-06-22)
The effect of membrane surface potential on the uptake of several anionic compounds by liposomes (large unilamellar vesicles), which contain various amounts of dipalmitoylphosphatidylserine (DPPS), was investigated. The uptake amount of four tested anionic compounds (cefixime, benzyloxyindoleacetic acid (BOIAA), ceftibuten