Merck
A88409
Sigma-Aldrich
4,4′-Dimethoxybenzoin
95%
Sinónimos:
2-Hydroxy-4′-methoxy-2-(4-methoxyphenyl)acetophenone, p-Anisoin
About This Item
Fórmula lineal:
4-(CH3O)C6H4CH(OH)COC6H4-4-(OCH3)
Número de CAS:
Peso molecular:
272.30
Beilstein:
486157
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Análisis
95%
formulario
powder
mp
108-111 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1ccc(cc1)C(O)C(=O)c2ccc(OC)cc2
InChI
1S/C16H16O4/c1-19-13-7-3-11(4-8-13)15(17)16(18)12-5-9-14(20-2)10-6-12/h3-10,15,17H,1-2H3
Clave InChI
LRRQSCPPOIUNGX-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
C A Jackson et al.
Journal of applied microbiology, 122(4), 940-952 (2017-01-17)
The aim of this work was to isolate novel lignin-degrading organisms. Several pure cultures of bacteria that degrade lignin were isolated from bacterial consortia developed from decaying biomass. Among the isolates, Rhizobium sp. strain YS-1r (closest relative of Rhizobium petrolearium