A5802
Aminoacetonitrile
≥98%
Sinónimos:
Cyanomethylamine, Glycinonitrile
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥98%
formulario
liquid
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
NCC#N
InChI
1S/C2H4N2/c3-1-2-4/h1,3H2
Clave InChI
DFNYGALUNNFWKJ-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable