Merck
93161
Sigma-Aldrich
3-(Aminomethyl)benzoic acid hydrochloride
≥98.0% (HPLC)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H9NO2 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
187.62
Beilstein:
3697656
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
≥98.0% (HPLC)
formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl.NCc1cccc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C8H9NO2.ClH/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)8(10)11;/h1-4H,5,9H2,(H,10,11);1H
Clave InChI
SJCCOASSOPUHEN-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable