Merck
931586
Sigma-Aldrich
(P(t-Bu)3)Pd(4-CF3-C6H4)(Br)
Sinónimos:
Bromo[tris(1,1-dimethylethyl)phosphine][4-(trifluoromethyl)phenyl]palladium, P(t-Bu)3 Pd G6 Br
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H31BrF3PPd
Peso molecular:
533.74
Código UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.21
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Nivel de calidad
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Br[Pd]([P](C(C)(C)C)(C(C)(C)C)C(C)(C)C)C1=CC=C(C(F)(F)F)C=C1
Aplicación
(P(t-Bu)3)Pd(4-CF3-C6H4)(Br) is an oxidative addition complex that exhibits all of the same advantages of previous generations of Buchwald precatalysts.
Learn more about G6 Buchwald precatalysts
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable