930865
[CpNi(IPr)Cl]
≥95%
Sinónimos:
Cyclopentenylchloro[1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene]nickel
Nivel de calidad
Análisis
≥95%
formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
[CpNi(IPr)Cl] is an air and moisture stable Ni NHC catalyst for the Suzuki-Miyaura cross-coupling of amides.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Suzuki?Miyaura Cross-Coupling of Amides Using Well-Defined, Air- and Moisture-Stable Nickel/NHC (NHC = N-Heterocyclic Carbene) Complexes
Catalysts, 10, 372-372 (2020)