Merck
900292
Sigma-Aldrich
Poly(caprolactone-co-glycolide)
caprolactone:glycolide 90:10, viscosity 0.75 dL/g 
Sinónimos:
PCL-PGA
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(C6H10O2)m(C4H4O4)nCH3
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
formulario
chips or granules
cociente alimentación
caprolactone:glycolide 90:10
viscosidad
0.75 dL/g
temperatura de transición
flash point >230 °F
Tm 46-51 °C
temp. de almacenamiento
−20°C
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Visite la Librería de documentos
Artículos
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.