86391
TentaGel™ S PHB-Gly-Fmoc
extent of labeling: ~0.22 mmol/g protected amino acid loading
Sinónimos:
Fmoc-glycine 4-[poly(ethylenoxy)]benzyl ester polymer-bound
About This Item
Productos recomendados
Línea del producto
TentaGel™
formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Extensión del etiquetado
~0.22 mmol/g protected amino acid loading
tamaño de partícula
~90 μm
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temp. de almacenamiento
2-8°C
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable