Documentos clave
86384
Sigma-Aldrich
TentaGel S PHB-Cys(t-Bu)Fmoc
extent of labeling: ~0.22 mmol/g protected amino acid loading
Sinónimos:
Nα-Fmoc-S-tert-butyl-L-cysteine4-[poly(ethylenoxy)]benzyl ester polymer-bound
About This Item
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.26
Línea del producto
TentaGel
Nivel de calidad
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Extensión del etiquetado
~0.22 mmol/g protected amino acid loading
tamaño de partícula
~90 μm
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temp. de almacenamiento
2-8°C
Información legal
TentaGel is a trademark of Rapp Polymere GmbH
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)