86146
Dihexyl sulfosuccinate sodium salt solution
technical, ~80% in H2O
Sinónimos:
Dihexyl sodium sulfosuccinate, Sodium dihexyl sulfosuccinate solution
About This Item
Productos recomendados
descripción
anionic
grado
technical
mol peso
388.45 g/mol
concentración
~80% in H2O
técnicas
immunocytochemistry: suitable
impurezas
~5% ethanol
densidad
1.121 g/mL at 20 °C
1.121 g/mL at 20 °C
cadena SMILES
[Na+].CCCCCCOC(=O)CC(C(=O)OCCCCCC)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H30O7S.Na/c1-3-5-7-9-11-22-15(17)13-14(24(19,20)21)16(18)23-12-10-8-6-4-2;/h14H,3-13H2,1-2H3,(H,19,20,21);/q;+1/p-1
Clave InChI
WVFDILODTFJAPA-UHFFFAOYSA-M
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable