81535
Polystyrene A-Br
suitable for peptide synthesis, extent of labeling: 0.8-1.2 mmol/g Br loading
Sinónimos:
(2-Bromoethyl)polystyrene
About This Item
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reactivity: nucleophile reactive
Extensión del etiquetado
0.8-1.2 mmol/g Br loading
matriz
crosslinked with 1% DVB
tamaño de partícula
500-560 μm
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Brominated polystyrene is a core matrix for the preparation of various functionalized polystyrene resins for solid phase peptide synthesis (SPPS) and solid phase organic synthesis (SPOS).
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?