809446
Poly(2-ethyl-2-oxazoline), α-benzyl, ω-thiol terminated
average Mn 10,000, PDI ≤1.3
Sinónimos:
PEtOx, POx, Polyoxazoline
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
mol peso
average Mn 10,000
PDI
≤1.3
temp. de almacenamiento
2-8°C
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
PiPrOx-based polymers exhibit diverse stimuli-responsive properties, showcased in recent developments for functional polymer systems.
The introduction of polymers into the biomedical field has opened new avenues in tissue engineering, implant design, biosensing, and drug delivery.