Merck
771589
Sigma-Aldrich
Bis[2-(2-pyridinyl-N)phenyl-C](2,4-pentanedionato-O2,O4)iridium(III)
≥99.0% (HPLC)
Sinónimos:
(ppy)2Ir(acac), Bis[2-(2-pyridinyl-N)phenyl-C](acetylacetonato)iridium(III), Ir(ppy)2(acac)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H23IrN2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
599.70
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
≥99.0% (HPLC)
Formulario
powder
mp
349-356 °C
λmáx.
261 nm in dichloromethane
fluorescencia
λem 314 nm in THF
cadena SMILES
CC(=O)[CH-]C(C)=O.[Ir+](c1ccccc1-c2ccccn2)c3ccccc3-c4ccccn4
InChI
1S/2C11H8N.C5H7O2.Ir/c2*1-2-6-10(7-3-1)11-8-4-5-9-12-11;1-4(6)3-5(2)7;/h2*1-6,8-9H;3H,1-2H3;/q;;-1;+1
Clave InChI
MCAGFPRRYUPGMD-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
(ppy)2Ir(acac) used in green phosphorescent OLED devices as dopant/emitter achieved high brightness of 130800 cd m_2 at a current density of 1550 mA cm_2 (13 V), and high quantum efficiency (15~16%).
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Phenylcarbazole-dipyridyl triazole hybrid as bipolar host material for phosphorescent OLEDs"
Journal of Materials Chemistry, 22, 5410-5418 (2012)