Merck
771236
Sigma-Aldrich
2,6-Difluorophenylboronic acid MIDA ester
95%
Sinónimos:
2-(2,6-Difluorophenyl)-6-methyl-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dion
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H10BF2NO4
Peso molecular:
269.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
95%
formulario
solid
mp
209-214 °C
cadena SMILES
FC1=C(C(F)=CC=C1)B2OC(CN(C)CC(O2)=O)=O
InChI
1S/C11H10BF2NO4/c1-15-5-9(16)18-12(19-10(17)6-15)11-7(13)3-2-4-8(11)14/h2-4H,5-6H2,1H3
Clave InChI
KARAINNDHRWYTL-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Protected boronic acid with methylimindodiacetic acid (MIDA) that does not react under standard Suzuki-Miyuara coupling conditions, allowing for selective and iterative cross-coupling sequences. The MIDA boronate also provides prolonged shelf life and stability to typically unstable boronic acid derivatives.
MIDA Boronates
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable