Merck
768812
Sigma-Aldrich
1-Hydroxy-1,2-benziodoxole-3(1H)-one 1-oxide compound with pyridine (1:1)
≥90.0% (HPLC)
Sinónimos:
IBX pyridine complex, PIBX, Pyridinium o-iodoxybenzoate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H10INO4
Número de CAS:
Peso molecular:
359.12
Beilstein:
22776291
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
Formulario
powder
grupo funcional
iodo
cadena SMILES
O=C(O1)C2=CC=CC=C2I1([O-])=O.C3=C[NH+]=CC=C3
InChI
1S/C7H5IO4.C5H5N/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10,11)12-7;1-2-4-6-5-3-1/h1-4H,(H,10,11);1-5H
Clave InChI
JKZNBOGIALICGN-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Pyridinium o-iodoxybenzoate as a safe form of a famous oxidant.
Kumanyaev, I. M., et al.
Mendeleev Communications, 22, 129-131 (2012)