768499
4-Nitrophenol-13C6
99% (CP)
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Análisis
99% (CP)
formulario
solid
cambio de masa
M+6
cadena SMILES
O[13C]1=[13CH][13CH]=[13C]([N+]([O-])=O)[13CH]=[13CH]1
InChI
1S/C6H5NO3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Clave InChI
BTJIUGUIPKRLHP-IDEBNGHGSA-N
Envase
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
336.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
169.0 °C - closed cup