Merck
767980
Sigma-Aldrich
5-Amino-2-chloro-4-methylpyridine
97%
Sinónimos:
3-Amino-6-chloro-4-methylpyridine, 6-Chloro-4-methyl-3-pyridinamine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H7ClN2
Número de CAS:
Peso molecular:
142.59
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
97%
formulario
solid
mp
71-74 °C
InChI
1S/C6H7ClN2/c1-4-2-6(7)9-3-5(4)8/h2-3H,8H2,1H3
Clave InChI
PLSMBLIGZJWLEJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable