766410
1-(2-Chlorophenyl)vinylboronic acid pinacol ester
Sinónimos:
2-[1-(2-Chlorophenyl)ethenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
About This Item
formulario
solid
mp
33-39 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)C(=C)c2ccccc2Cl
InChI
1S/C14H18BClO2/c1-10(11-8-6-7-9-12(11)16)15-17-13(2,3)14(4,5)18-15/h6-9H,1H2,2-5H3
Clave InChI
LLYOIGXBMLPFMQ-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable