Merck
759643
Sigma-Aldrich
2-Oxa-5-azaspiro[3.4]octane oxalate salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H11NO · xC2H2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
113.16 (free base basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
formulario
solid
mp
85-94 °C
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OC(C(O)=O)=O.C1CCNC12COC2
InChI
1S/C6H11NO.C2H2O4/c1-2-6(7-3-1)4-8-5-6;3-1(4)2(5)6/h7H,1-5H2;(H,3,4)(H,5,6)
Clave InChI
JFOZNINEJYPQQK-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
molecular weight: 113.16 (free base basis)
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable