Merck
753718
Sigma-Aldrich
Pyridazine-3-carbonitrile
97%
Sinónimos:
3-Cyanopyridazine, 3-Pyridazinecarbonitrile
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H3N3
Número de CAS:
Peso molecular:
105.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
formulario
solid
mp
43-48 °C
cadena SMILES
N#Cc1cccnn1
InChI
1S/C5H3N3/c6-4-5-2-1-3-7-8-5/h1-3H
Clave InChI
PJESVVYWPFAJCS-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable