751839
2,6-Dichloro-3-iodopyridine
97%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
formulario
solid
mp
74-79 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Clc1ccc(I)c(Cl)n1
InChI
1S/C5H2Cl2IN/c6-4-2-1-3(8)5(7)9-4/h1-2H
Clave InChI
DPCQIHCGMIPSQV-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)