747866
6-Chloro-8-fluoroquinoline
95%
Sinónimos:
8-Fluoro-6-chloroquinoline
About This Item
Análisis
95%
formulario
powder
mp
76-81 °C
cadena SMILES
ClC1=CC2=C(N=CC=C2)C(F)=C1
InChI
1S/C9H5ClFN/c10-7-4-6-2-1-3-12-9(6)8(11)5-7/h1-5H
Clave InChI
VRDHJZRIMIKGRW-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable