Merck
744417
Sigma-Aldrich
Phenyl cyanate solution
~20 wt. % in dichloromethane, ≥90% (GC)
Sinónimos:
Cyanatobenzene solution, Cyanic acid phenyl ester solution
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H5NO
Número de CAS:
Peso molecular:
119.12
Beilstein:
507925
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥90% (GC)
Formulario
liquid
concentración
~20 wt. % in dichloromethane
densidad
~1.27 g/mL at 20 °C
grupo funcional
cyanate
phenoxy
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
N#COc1ccccc1
InChI
1S/C7H5NO/c8-6-9-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
Clave InChI
CWHFDTWZHFRTAB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)