Merck
738840
Sigma-Aldrich
2-(Aminomethyl)imidazole dihydrochloride
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H7N3 · 2HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
170.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
234-241 °C
grupo funcional
amine
cadena SMILES
Cl.Cl.NCc1ncc[nH]1
InChI
1S/C4H7N3.2ClH/c5-3-4-6-1-2-7-4;;/h1-2H,3,5H2,(H,6,7);2*1H
Clave InChI
KYUDBQDDNKPSIC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)