Merck
738085
Sigma-Aldrich
Isophorone-2,4,4,6,6-d5
97 atom % D, 95% (CP)
Sinónimos:
3,5,5-Trimethyl-2-cyclohexen-1-one-2,4,4,6,6-d5
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H9D5O
Número de CAS:
Peso molecular:
143.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
pureza isotópica
97 atom % D
Análisis
95% (CP)
formulario
liquid
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
bp
213-214 °C (lit.)
mp
-8 °C (lit.)
densidad
0.956 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+5
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[2H]C1=C(C)C([2H])([2H])C(C)(C)C([2H])([2H])C1=O
InChI
1S/C9H14O/c1-7-4-8(10)6-9(2,3)5-7/h4H,5-6H2,1-3H3/i4D,5D2,6D2
Clave InChI
HJOVHMDZYOCNQW-FIFBNPHPSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
204.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
96.0 °C - closed cup