Merck
736759
Sigma-Aldrich
3-(Aminomethyl)tetrahydrofuran
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H11NO
Número de CAS:
Peso molecular:
101.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
95%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.462
densidad
0.992 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
NCC1CCOC1
InChI
1S/C5H11NO/c6-3-5-1-2-7-4-5/h5H,1-4,6H2
Clave InChI
CINJIXGRSTYIHP-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
138.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
58.9 °C