735779
Magnesio
ingot, ≥99% trace metals basis
Sinónimos:
Magnesium element
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
1 mmHg ( 621 °C)
Análisis
≥99% trace metals basis
formulario
ingot
temp. de autoignición
950 °F
resistividad
4.46 μΩ-cm, 20°C
L × An × Al
100 mm × 100 mm × 50 mm
bp
1090 °C (lit.)
mp
648 °C (lit.)
densidad
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Mg]
InChI
1S/Mg
Clave InChI
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Water-react 2
Código de clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Los clientes también vieron
Artículos
Higher transition metal silicides are ideal for anisotropic thermoelectric conversion due to their Seebeck coefficient anisotropy and mechanical properties.