Merck
732524
Sigma-Aldrich
1-(4-Fluorophenyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H9FN2O
Número de CAS:
Peso molecular:
204.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
formulario
solid
mp
111-117 °C
cadena SMILES
Cc1c(C=O)cnn1-c2ccc(F)cc2
InChI
1S/C11H9FN2O/c1-8-9(7-15)6-13-14(8)11-4-2-10(12)3-5-11/h2-7H,1H3
Clave InChI
XFVNWAPZODECJD-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable