728640
11-Mercaptoundecylhydroquinone
95%
Sinónimos:
2-(11-Mercaptoundecyl)-1,4-benzenediol, MUH
About This Item
Productos recomendados
Análisis
95%
formulario
powder
mp
86-92 °C
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Oc1ccc(O)c(CCCCCCCCCCCS)c1
InChI
1S/C17H28O2S/c18-16-11-12-17(19)15(14-16)10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-13-20/h11-12,14,18-20H,1-10,13H2
Clave InChI
DYYJRXGKNZGOIX-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Artículos
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.