Merck
727598
Sigma-Aldrich
2-Aminobenzoxazole
≥97.0%
Sinónimos:
2-Benzoxazolamine, Benzooxazol-2-ylamine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H6N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
134.14
Beilstein:
115981
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
≥97.0% (GC)
≥97.0%
97.0-103.0% (NT)
mp
128-133 °C
cadena SMILES
Nc1nc2ccccc2o1
InChI
1S/C7H6N2O/c8-7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H,(H2,8,9)
Clave InChI
JPBLHOJFMBOCAF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable