Merck
723207
Sigma-Aldrich
Dipentaerythritol hexakis(2-bromoisobutyrate)
Sinónimos:
6f-BiB, Hexafunctional 2-bromoisobutyrate, Hexafunctional initiator
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C34H52Br6O13
Número de CAS:
Peso molecular:
1148.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
mp
124-134 °C
cadena SMILES
CC(C)(Br)C(=O)OCC(COCC(COC(=O)C(C)(C)Br)(COC(=O)C(C)(C)Br)COC(=O)C(C)(C)Br)(COC(=O)C(C)(C)Br)COC(=O)C(C)(C)Br
InChI
1S/C34H52Br6O13/c1-27(2,35)21(41)48-15-33(16-49-22(42)28(3,4)36,17-50-23(43)29(5,6)37)13-47-14-34(18-51-24(44)30(7,8)38,19-52-25(45)31(9,10)39)20-53-26(46)32(11,12)40/h13-20H2,1-12H3
Clave InChI
QZIIQQIGYHRTNR-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Atom Transfer Radical Polymerization (ATRP) initiator for the creation of hexafunctional polymers.
Polymerization will occur at six sites creating a six-arm star polymer.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Coessens, V.; Pintauer, T.; Matyjaszewski, K.
Progress in Polymer Science, 26, 337-337 (2001)
Atom transfer radical polymerization.
K Matyjaszewski et al.
Chemical reviews, 101(9), 2921-2990 (2001-12-26)
"Green" atom transfer radical polymerization: from process design to preparation of well-defined environmentally friendly polymeric materials.
Nicolay V Tsarevsky et al.
Chemical reviews, 107(6), 2270-2299 (2007-05-29)
Artículos
ATRP is a successful method for precise polymer synthesis with controlled molecular weights and high chain end functionalities.
Protocolos
Polymerization via ATRP procedures demonstrated by Prof. Dave Haddleton's research group at the University of Warwick.