Merck
720844
Sigma-Aldrich
4-Piperidinopiperidine-1-carbonyl chloride
Sinónimos:
1,4′-Bipiperidinyl-1′-carbonyl chloride, 1-Chlorocarbonyl-4-piperidinopiperidine, [1,4′-Bipiperidine]-1′-carbonyl chloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H19ClN2O
Número de CAS:
Peso molecular:
230.73
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
mp
60-64 °C
cadena SMILES
ClC(=O)N1CCC(CC1)N2CCCCC2
InChI
1S/C11H19ClN2O/c12-11(15)14-8-4-10(5-9-14)13-6-2-1-3-7-13/h10H,1-9H2
Clave InChI
YDNSNQRKIINKPV-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant for synthesis of:
  • Macrocyclic ureas as selective Chk1 inhibitors
  • Etoposide prodrug for dual prodrug-enzyme antitumor therapy
  • Phosphodiesterase 4 inhibitors
  • Camptothecin analogs
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable