719722
2,4,6-Tribromopyrimidine
95%
About This Item
Análisis
95%
formulario
solid
mp
108-113 °C
cadena SMILES
Brc1cc(Br)nc(Br)n1
InChI
1S/C4HBr3N2/c5-2-1-3(6)9-4(7)8-2/h1H
Clave InChI
AHEYFWKLKMOHCI-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable