Merck
717886
Sigma-Aldrich
Ethyl 5-amino-4-(4-bromophenyl)isoxazole-3-carboxylate
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H11BrN2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
311.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
formulario
solid
mp
125-130 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCOC(=O)c1noc(N)c1-c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C12H11BrN2O3/c1-2-17-12(16)10-9(11(14)18-15-10)7-3-5-8(13)6-4-7/h3-6H,2,14H2,1H3
Clave InChI
LVVCDJIULDZABU-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable