Merck
717088
Sigma-Aldrich
7-Bromo-1H-indazole
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H5BrN2
Número de CAS:
Peso molecular:
197.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
formulario
powder
mp
126-130 °C
grupo funcional
bromo
cadena SMILES
Brc1cccc2cn[nH]c12
InChI
1S/C7H5BrN2/c8-6-3-1-2-5-4-9-10-7(5)6/h1-4H,(H,9,10)
Clave InChI
KMHHWCPTROQUFM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)