716458
1,3-Bis(2,6-di-i-propylphenyl)imidazolidin-2-ylidene
Sinónimos:
SIPr
About This Item
Productos recomendados
formulario
solid
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
mp
170-175 °C
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1N2[C]N(CC2)c3c(cccc3C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C27H38N2/c1-18(2)22-11-9-12-23(19(3)4)26(22)28-15-16-29(17-28)27-24(20(5)6)13-10-14-25(27)21(7)8/h9-14,18-21H,15-16H2,1-8H3
Clave InChI
XZDYFCGKKKSOEY-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Transformation of organometallic iron complexes
- Selective production of 5-hydroxymethylfurfural from glucose and fructose
- Annulation of heterocycles via redox processing
- Pyridines
- Cyclotrimerization of isocyanates
- Ring-opening alkylation
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable