714607
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
97%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
formulario
solid
mp
56-60 °C
cadena SMILES
OCc1cc(ccc1Cl)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H6ClF3O/c9-7-2-1-6(8(10,11)12)3-5(7)4-13/h1-3,13H,4H2
Clave InChI
VEKMDPQNERMQMO-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C