714437
3′-Amino-4′-bromoacetophenone
97%
Sinónimos:
1-(3-Amino-4-bromophenyl)ethanone, 5-Acetyl-2-bromoaniline
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
formulario
solid
mp
114-118 °C
cadena SMILES
CC(=O)c1ccc(Br)c(N)c1
InChI
1S/C8H8BrNO/c1-5(11)6-2-3-7(9)8(10)4-6/h2-4H,10H2,1H3
Clave InChI
HYRBHUHCBGRDHI-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable